trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 95 EUR
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20278175
CAS nummer: 121588-79-2