7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54677-1G OR54677-250MG OR54677-5G
APOSOR54677-1GEA 226 EUR
APOSOR54677-1G APOSOR54677-250MG APOSOR54677-5G
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437645
CAS nummer: 66491-03-0