Indolin-6-ylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 1050 EUR
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18383472
CAS nummer: 1253912-15-0