2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54687-100MG OR54687-1G OR54687-250MG
APOSOR54687-100MGEA 281 EUR
APOSOR54687-100MG APOSOR54687-1G APOSOR54687-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrCl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390309
CAS nummer: 1261646-81-4
UN: 3261
ADR: 8,III