2,5-Dimethylphenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 125 EUR
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364273
CAS nummer: 75840-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III