5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54699-1G OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA 261 EUR
APOSOR54699-1G APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00807894
CAS nummer: 19652-33-6