5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 146 EUR
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₈BrClO₃
MW: 303.536 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31544763
CAS nummer: 1643914-32-2