6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 117 EUR
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄BrClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32177105
CAS nummer: 1243538-50-2