2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54820-1G OR54820-250MG
APOSOR54820-1GEA 548 EUR
APOSOR54820-1G APOSOR54820-250MG
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
2-(Methoxymethyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09811778
CAS nummer: 62723-78-8