4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 117 EUR
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32203986
CAS nummer: 2407349-23-7
UN: 3261
ADR: 8,III