(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: O-Methyl-L-serine
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 179 EUR
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Formule: C₄H₉NO₃
Smeltpunt: 210…215 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00145257
CAS nummer: 32620-11-4