Hexadecamethylheptasiloxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55032-1G OR55032-250MG
APOSOR55032-1GEA 127 EUR
APOSOR55032-1G APOSOR55032-250MG
Hexadecamethylheptasiloxane
Hexadecamethylheptasiloxane
Formule: C₁₆H₄₈O₆Si₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663924
CAS nummer: 541-01-5