3-Methoxyoxan-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Methoxy-tetrahydropyran-4-one, 3-Methoxydihydro-2H-pyran-4(3H)-one
OR55049-1G OR55049-5G
APOSOR55049-1GEA 111 EUR
APOSOR55049-1G APOSOR55049-5G
3-Methoxyoxan-4-one
3-Methoxyoxan-4-one
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909903
CAS nummer: 624734-17-4