Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55070-1G OR55070-250MG OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA 169 EUR
APOSOR55070-1G APOSOR55070-250MG APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061910
CAS nummer: 155380-11-3