3-Amino-4-bromobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55073-1G OR55073-250MG
APOSOR55073-1GEA 162 EUR
APOSOR55073-1G APOSOR55073-250MG
3-Amino-4-bromobenzonitrile
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Smeltpunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036380
CAS nummer: 72635-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III