3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55091-250MG OR55091-1G
APOSOR55091-250MGEA 106 EUR
APOSOR55091-250MG APOSOR55091-1G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17392822
CAS nummer: 62606-00-2