2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 121 EUR
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
Smeltpunt: 105…106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22199809
CAS nummer: 7401-98-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable