5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-6-methoxynicotinic acid
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 22 EUR
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₆BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226508
CAS nummer: 1186194-46-6