Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 364 EUR
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formule: C₅H₈N₂
Kookpunt: 208 °C (760 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658510
CAS nummer: 10603-53-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III