Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA 385 EUR
APOSOR55111-1G APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₂INO₄
MW: 349.122 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042539
CAS nummer: 120491-90-9