(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55124-1G OR55124-5G
APOSOR55124-1GEA 27.5 EUR
APOSOR55124-1G APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00237437
CAS nummer: 113231-05-3