Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55136-1G OR55136-25G OR55136-5G
APOSOR55136-1GEA 26.3 EUR
APOSOR55136-1G APOSOR55136-25G APOSOR55136-5G
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085568
CAS nummer: 6942-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III