4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55138-1G OR55138-250MG OR55138-5G
APOSOR55138-1GEA 285 EUR
APOSOR55138-1G APOSOR55138-250MG APOSOR55138-5G
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
Formule: C₇H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD2110075
CAS nummer: 1002309-50-3