N-Boc-6-Bromohexylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: tert-Butyl (6-bromohexyl)carbamate, Boc-NH-C6-Br
OR55147-1G OR55147-5G
APOSOR55147-1GEA 29.2 EUR
APOSOR55147-1G APOSOR55147-5G
N-Boc-6-Bromohexylamine
N-Boc-6-Bromohexylamine
Building block for preparing analogs of biologically active compounds
Formule: C₁₁H₂₂BrNO₂
MW: 280.202 g/mol
Dichtheid: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201019
CAS nummer: 142356-33-0