Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 35.1 EUR
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₇NO₅
Kookpunt: 354 °C
Vlampunt: 173 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14706049
CAS nummer: 138229-59-1