3-Bromo-4-nitrothiophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 483 EUR
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Formule: C₆H₄BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22481215
CAS nummer: 1823075-44-0