8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 298 EUR
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Smeltpunt: 85…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110554
CAS nummer: 158753-17-4