2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzene
OR55196-1G OR55196-250MG OR55196-5G
APOSOR55196-1GEA 57 EUR
APOSOR55196-1G APOSOR55196-250MG APOSOR55196-5G
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036286
CAS nummer: 58579-54-7