1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55208-1G OR55208-5G OR55208-25G
APOSOR55208-1GEA 22 EUR
APOSOR55208-1G APOSOR55208-5G APOSOR55208-25G
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464263
CAS nummer: 3920-38-5