3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55221-1G OR55221-250MG
APOSOR55221-1GEA 263 EUR
APOSOR55221-1G APOSOR55221-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09860597
CAS nummer: 149739-51-5