3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55237-250MG OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA 170 EUR
APOSOR55237-250MG APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26855790
CAS nummer: 1289174-44-2