2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 234 EUR
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08673515
CAS nummer: 3111-51-1