1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55243-1G OR55243-25G OR55243-5G
APOSOR55243-1GEA 115 EUR
APOSOR55243-1G APOSOR55243-25G APOSOR55243-5G
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₂
MW: 231.251 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09031748
CAS nummer: 691363-08-3