2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(2-Chloro-5-iodophenyl)ethanone
OR55246-1G OR55246-250MG
APOSOR55246-1GEA 176 EUR
APOSOR55246-1G APOSOR55246-250MG
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22493253
CAS nummer: 100479-73-0