2-Iodo-1,4-benzoquinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55251-1G OR55251-250MG
APOSOR55251-1GEA 395 EUR
APOSOR55251-1G APOSOR55251-250MG
2-Iodo-1,4-benzoquinone
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Formule: C₆H₃IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01663089
CAS nummer: 3958-83-6
UN: 2587
ADR: 6.1,II