3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 1450 EUR
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.465 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31543878
CAS nummer: 2091408-21-6