3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55265-1G OR55265-250MG OR55265-5G
APOSOR55265-1GEA 65.8 EUR
APOSOR55265-1G APOSOR55265-250MG APOSOR55265-5G
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026962
CAS nummer: 51123-59-2