2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 97.9 EUR
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834772
CAS nummer: 1261816-95-8