2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 176 EUR
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13704701
CAS nummer: 53078-68-5