2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 226 EUR
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Formule: C₆H₇BrN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20923742
CAS nummer: 1052271-58-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable