3,5-Diethynylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55280-250MG OR55280-1G
APOSOR55280-250MGEA 269 EUR
APOSOR55280-250MG APOSOR55280-1G
3,5-Diethynylbenzoic acid
3,5-Diethynylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₆O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06658429
CAS nummer: 883106-26-1