4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]benzoate
OR55281-1G OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA 163 EUR
APOSOR55281-1G APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18383373
CAS nummer: 150033-80-0