trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55285-250MG OR55285-1G
APOSOR55285-250MGEA 51.2 EUR
APOSOR55285-250MG APOSOR55285-1G
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14635812
CAS nummer: 2084-28-8