N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55289-250MG
OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA
176
EUR
APOSOR55289-250MG
APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Formule:
C₅H₁₀N₂O·ClH Smeltpunt: 120…125 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18380727 CAS nummer: 54641-27-9 |