(1-Bromopropyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55292-1G OR55292-250MG
APOSOR55292-1GEA 864 EUR
APOSOR55292-1G APOSOR55292-250MG
(1-Bromopropyl)benzene
(1-Bromopropyl)benzene
Formule: C₉H₁₁Br
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055549
CAS nummer: 2114-36-5