tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55293-1G OR55293-5G
APOSOR55293-1GEA 99.3 EUR
APOSOR55293-1G APOSOR55293-5G
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19707636
CAS nummer: 821767-61-7