tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55294-1G OR55294-5G
APOSOR55294-1GEA 80.4 EUR
APOSOR55294-1G APOSOR55294-5G
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181893
CAS nummer: 159503-91-0