2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55302-100MG OR55302-250MG OR55302-500MG
APOSOR55302-100MGEA 296 EUR
APOSOR55302-100MG APOSOR55302-250MG APOSOR55302-500MG
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828139
CAS nummer: 28252-82-6