2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55304-1G OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA 263 EUR
APOSOR55304-1G APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 75 °C (0,3 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11934676
CAS nummer: 20207-13-0