Iodocholine iodide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-hydroxyethyl-(iodomethyl)-dimethylazanium iodide
OR55305-1G OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA 483 EUR
APOSOR55305-1G APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Formule: C₅H₁₃INO·I
MW: 356.972 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20489393
CAS nummer: 28508-22-7